Merck
T-003
Supelco
(−)-Δ9-THC-D3 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27O2D3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.48
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1C(C2C(c3c1cc(cc3O)CCCCC([2H])([2H])[2H])C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/i1D3
InChIKey
CYQFCXCEBYINGO-FIBGUPNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Als interner Standard von Δ9-THC, dem Hauptwirkstoff und primären psychoaktiven Cannabinoid von Cannabis.
Anwendung
Diese Certified Spiking Solution® eignet sich als interner Standard zur Quantifizierung von Δ9-THC-Konzentrationen im Urin oder anderen Matrizen mittels LC/MS oder GC/MS in der Pharmaforschung, klinischen Toxikologie oder forensischen Analytik. Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Entwicklung eines automatisierten Probenvorbereitungsverfahrens auf der Grundlage einer Festphasenextraktion (SPE) zum Bestimmen von ∆9-Tetrahydrocannabinol (THC) und seiner drei Hauptmetaboliten in einer Reihe von Matrizen wie Serum, Speichel und Urin mittels Flüssigchromatografie-Massenspektrometrie (LC-MS)
  • Vergleichsanalyse von zwei Verfahren auf der Grundlage von Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS) und Festphasenmikroextraktion-Gaschromatografie-Massenspektrometrie (SPME-GC/MS) zum Messen von Cannabinoiden in Mundflüssigkeitsproben mit kleinem Volumen
  • Als interner Standard in einem quantitativen Assay auf der Grundlage von Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS) von 11 Cannabinoiden und deren Metaboliten in humanen Urin- und Plasmaproben
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xueyao Zhang et al.
PloS one, 9(12), e114776-e114776 (2014-12-09)
Glutathione S-transferases (GSTs) are multifunctional enzymes that are involved in the metabolism of endogenous and exogenous compounds and are related to insecticide resistance. The purpose of this study was to provide new information on the molecular characteristics and the positive
Federica Pigliasco et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-14)
The aim of this work is to evaluate volumetric absorptive microsampling (VAMS) from capillary blood as an alternative strategy for therapeutic drug monitoring (TDM) in patients treated with the newly available GW-purified form of cannabidiol (Epidiolex®). A fast ultra-high-performance liquid
Alice Palermiti et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(5) (2021-06-03)
Medical cannabis is increasingly being used in the treatment and support of several diseases and syndromes. The quantitative determination of active ingredients (delta-9 tetrahydrocannabinol, THC, and cannabidiol, CBD) in galenic oily preparations is prescribed by law for each produced batch.
Luisa A Wetta et al.
American journal of perinatology, 31(6), 541-546 (2013-09-12)
The objective of this study is to evaluate whether midtrimester maternal vitamin D is associated with preeclampsia < 37 weeks or spontaneous preterm birth (SPTB) < 35 weeks. Nested case-control comprising two case subsets: (1) 100 women with preeclampsia < 37 weeks and (2) 100 women
Artikel
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS