Merck
H-166
Supelco
11-Nor-9beta-hydroxyhexahydrocannabinol (11-Nor-9beta-HHC) solution
1 mg/mL (Acetonitrile (Degas)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
(-)-9-Nor-9β-hydroxyhexahydrocannabinol, (6aR,9R,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-Hexahydro-6,6-dimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1,9-diol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.45
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL (Acetonitrile (Degas))
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)