Merck
T-047
Supelco
(±)-Δ9-THC -Lösung
100 μg/mL in heptane, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in heptane
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1C(C2C(c3c1cc(cc3O)CCCCC)C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3
InChIKey
CYQFCXCEBYINGO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(±)-Δ9-THC ist der Hauptwirkstoff und das wichtigste psychoaktive Cannabinoid von Cannabis. Neben seiner anhaltenden illegalen Verwendung ist dieses Arzneimittel zur Behandlung von Anorexie und Übelkeit geeignet und wird unter dem Handelsnamen Marinol® vertrieben. Diese Certified Spiking Solution® ist geeignet als Ausgangsmaterial für die Kalibrierung oder Kontrolle in verschiedenen LC/MS- und GC/MS-Anwendungen, von der forensischen Analyse über die klinische Toxikologie bis hin zu Urin-Drogenkontrollen.
Sonstige Hinweise
Nur für qualitative Zwecke
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Marinol is a registered trademark of Unimed Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Going to pot.
Roxanne Khamsi
Scientific American, 308(6), 34-34 (2013-06-05)
Stefan W Toennes et al.
Journal of analytical toxicology, 37(3), 152-158 (2013-02-23)
Oral fluid (OF) tests aid in identifying drivers under the influence of drugs. In this study, 17 heavy cannabis users consumed alcohol to achieve steady blood alcohol concentrations of 0 to 0.7 g/L and smoked cannabis 3 h afterward. OF
S Ameur et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(10), 3117-3123 (2013-01-29)
A cloud point extraction coupled with high performance liquid chromatography (HPLC/UV) method was developed for the determination of Δ(9)-tetrahydrocannabinol (THC) in micellar phase. The nonionic surfactant "Dowfax 20B102" was used to extract and pre-concentrate THC from cannabis resin, prior to
J M Jansma et al.
Translational psychiatry, 3, e234-e234 (2013-02-28)
Recent evidence has implicated the endocannabinoid (eCB) system in nicotine addiction. The eCB system also has an important role in reward mechanisms, and nicotine addiction has been associated with aberrant reward processing. Motivated by this evidence, we tested the hypothesis
Shuso Takeda et al.
The Journal of toxicological sciences, 38(2), 305-308 (2013-03-29)
To investigate gene(s) being regulated by ∆(9)-tetrahydrocannabinol (∆(9)-THC), we performed DNA microarray analysis of human breast cancer MDA-MB-231 cells, which are poorly differentiated breast cancer cells, treated with ∆(9)-THC for 48 hr at an IC50 concentration of approximately 25 µM.