Fortfahren mit
T-080
(±)-cis-11-Nor-9-carboxy-Δ9-THC-D3-glucuronid -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
(±)-cis-11-Nor-9-carboxyΔ9-THC-d3-glucuronid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H33O10D3
Molekulargewicht:
523.59
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c2C3C=C(CCC3C(C)(C)Oc2c1)C(=O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O
InChI
1S/C27H36O10/c1-4-5-6-7-13-10-17(28)19-15-12-14(8-9-16(15)27(2,3)37-18(19)11-13)25(34)36-26-22(31)20(29)21(30)23(35-26)24(32)33/h10-12,15-16,20-23,26,28-31H,4-9H2,1-3H3,(H,32,33)/t15?,16?,20-,21-,22+,23-,26-/m0/s1/i1D3
InChI key
UWXZAZRSQQLWKH-IOHBEHRKSA-N
General description
Ein stabil markierter interner Standard für 11-Nor-9-carboxy-Δ9-THC-glucuronid, ein Hauptmetabolit von Δ9-THC im Urin. Diese zertifizierte Spike-Lösung® eignet sich für LC/MS- oder GC/MS-Anwendungen, z. B. in der Forensik, Toxikologieanalyse, Drogentests im Urin oder für Isotopverdünnungsverfahren. Dieser interne Standard bietet einen Mehrwert, da er die Quantifizierung der Glucoronidwerte durch LC-MS/MS ermöglicht, ohne dass ein zusätzlicher Hydrolyseschritt erforderlich ist.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)