Merck
T-004
Supelco
(±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D3 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25O4D3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.46
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C2C3C(CCC(C(O)=O)=C3)C(C)(C)OC2=CC(CCCCC([2H])([2H])[2H])=C1
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)/i1D3
InChIKey
YOVRGSHRZRJTLZ-FIBGUPNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC, auch THC-Säure genannt, ist der Hauptsekundärmetabolit von Δ9-THC, der im Urin oder Blut von Cannabiskonsumenten festgestellt werden kann. Dieser interne Standard eignet sich für zahlreiche Anwendungen in der GC/MS- oder LC/MS-Prüfung, von der forensischen Analytik und klinischen Toxikologie über Urin-Drogenkontrollen bis hin zu Isotopenverdünnungsmethoden.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michal P Dybowski et al.
Forensic toxicology, 36(2), 415-423 (2018-07-03)
Analysis of drugs and their metabolites in biofluids usually demands the application of sample preparation methods that allow for full isolation of analyzed substances from the matrix. The purpose of this study was to develop a method using the QuEChERS
Artikel
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS