Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
O1C(C2C(c3c1cc(c(c3O)C(=O)O)CCC)C=C(CC2)C)(C)C
InChI
1S/C20H26O4/c1-5-6-12-10-15-17(18(21)16(12)19(22)23)13-9-11(2)7-8-14(13)20(3,4)24-15/h9-10,13-14,21H,5-8H2,1-4H3,(H,22,23)
InChI key
IQSYWEWTWDEVNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Diese zertifizierte Snap-N-Spike®-Lösung eignet sich für THCVA-Testmethoden mittels GC/MS, LC/MS oder HPLC für Anwendungen in der klinischen Toxikologie, zur Prüfung der Potenz oder des Verunreinigungsprofils von Cannabis, in der Pharmaforschung, der forensischen Analytik und der Urin-Drogenkontrolle. Von Cerilliant zertifizierte Lösungs-Referenzmaterialien von Cannabinoiden werden in einem praktischen quantitativen, von der US DEA freigestellten Lösungsformat und mit TK-Nummern für kanadische Kunden geliefert.
Tetrahydrocannabivarinsäure ist die Säure-Vorstufe des Phytocannabinoids Tetrahydrocannabivarin (THCV).
Tetrahydrocannabivarinsäure ist die Säure-Vorstufe des Phytocannabinoids Tetrahydrocannabivarin (THCV).
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) in Lösung kann außerdem wie folgt verwendet werden:
- Bestimmung von 18 Cannabinoiden und ihrer Metaboliten in 55 forensischen Serumproben mittels Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
- Screening und Messung von 16 Cannabinoiden in Cannabis-Pflanzenmaterial, -Pflanzenextrakten, essbaren Cannabisölen, und Cannabis-basierten Kosmetikprodukten durch das 1H-qNMR-Verfahren und ein neuartiges 2D-COSY-qNMR-Verfahren
- Entwicklung und Validierung eines Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie(LC-MS/MS)-Verfahrens zur Quantifizierung von 17 Cannabinoiden in Cannabis- und Hanfproben
- Auf einem Verfahren mit Hochleistungsflüssigchromatographie und Diodenarray-Detektion (HPLC-DAD) basierende Bestimmung von 16 Cannabinoiden in Hanfkonzentraten
- Basislinientrennung und Quantifizierung von 18 Cannabinoiden durch Flüssigchromatographie-Diodenarraydetektion (LC-DAD)
Features and Benefits
- Vollständig charakterisiert unter Akkreditierung gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034
- Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zur Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Unsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält.
- Strenge Echtzeit-Stabilitätsstudien, um Genauigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten
- Gravimetrisch mit qualifizierten Präzisionswaagen hergestellt für kleinstmögliche Unsicherheit
- Unter Argon in zugeschmolzenen Ampullen abgefüllt für eine lange Haltbarkeit
- In einem praktischen, von der DEA freigestellten Format erhältlich zur Erhöhung der Laboreffizienz
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?