Fortfahren mit
C-045
Cannabidiol -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Cannabidiol solution
Synonym(e):
CBD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
€ 35,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268)
General description
Die Certified Spiking Solution® eignet sich zum Prüfen von Cannabidiol mittels HPLC, GC/MS oder LC-MS/MS in der forensischen Analytik, klinischen Toxikologie, Nachweis von Drogenkonsum im Urin und Testanwendungen zur Profilerstellung im Hinblick auf die Stärke oder Unreinheit von Cannabis.
Cannabidiol (CBD) ist eines der Haupt-Cannabinoide, die in Pflanzen der Cannabaceae-Familie vorkommen, und ist für seine nicht-psychoaktiven Eigenschaften bekannt. Es wird bei der Decarboxylierung seines Vorläufers Cannabidiolsäure in Gegenwart von Licht oder Wärme gebildet. Es weist verschiedene therapeutische Eigenschaften auf, zum Beispiel antioxidative, entzündungshemmende, antimikrobielle, neuroprotektive, anxiolytische und antikonvulsive Eigenschaften.
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • zur Bestimmung von vier Cannabinoiden aus einer Ölmatrix mittels Umkehrphase-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-HPLC) in Kombination mit einem Diodenarraydetektor (DAD)
  • Entwicklung und Validierung eines Verfahrens auf Grundlage von Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) zum Messen von Cannabidiol, ∆9-Tetrahydrocannabinol und seinen Metaboliten in Vollblutproben von Ratten, denen eine hohe Dosis Cannabidiol verabreicht wurde
  • Gleichzeitige Bestimmung von Cannabidiol und Tetrahydrocannabinol in verschiedenen hanfölhaltigen Produkten mittels isokratischer RP-HPLC, die an einen UV-Nachweis gekoppelt ist
  • Multianalyse von Haarproben auf Δ9-Tetrahydrocannabinol, Cannabinol und Cannabidiol mittels Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE) gefolgt von Gaschromatografie-Massenspektrometrie-basierter Quantifizierung
  • Ultraschall-unterstützte Extraktion von Cannabidiol aus drei verschiedenen im Handel erhältlichen topischen Produkten, gefolgt von einer GC-MS-basierten Bestimmung
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C-045SC63951089161
application(s)
cannabis testing
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cannabidiol -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review