Merck
E-060
Supelco
17β-Estradiol -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CCC2O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChIKey
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Allgemeine Beschreibung
Eine Certified Spiking Solution®, die als Ausgangsmaterial in Kalibratoren, Kontrollen oder Linearitätsstandards für eine Vielzahl von LC-MS- oder GC-MS-Anwendungen von der Endokrinologie bis hin zu klinischen und diagnostischen Tests geeignet ist.
17β-Estradiol gehört zur Gruppe der endogenen endokrinen Disruptoren, welche die Aktivität und Funktion der Schilddrüse beeinträchtigen. Es ist außerdem ein Sexualhormon, das unter den Handelsnamen Vagifem®, Estring®, Evamist, Elestrin®, Estrace® und Estrogel® zur Behandlung von Hypoöstrogenismus verschrieben wird.
Anwendung
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • elektrochemische Bestimmung von 17β-Estradiol in Flusswasserproben mit einem reduzierten Graphenoxid und einem Sensor auf Metallkomplex-Basis
  • Entwicklung eines Aptasensors auf der Grundlage von Fluoreszenz-Resonanzenergietransfer (FRET) zum Bestimmen von 17β-Estradiol in Umgebungswasser-, Urin- und Milchproben
  • Analyse von Milchproduktproben zum Bestimmen von 17β-Estradiol durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC), die an einen Fluoreszenznachweis gekoppelt ist, nach der Festphasenextraktion mittels Graphen/mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen (MWCNT)
  • Festphasenextraktion von 17β-Estradiol und 17α-Ethinylestradiol aus Leitungswasserproben mittels magnetischen Graphenoxid (GO)/γ-Fe2O3-Nanopartikeln für deren gleichzeitige Quantifizierung durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) in Kombination mit einem Fluoreszenzdetektor
  • Multirückstandsanalyse von 17β-Estradiol und 17α-Ethinylestradiol in kommerziellen pharmazeutischen Formulierungen und Urinproben mittels hängender Quecksilbertropfenelektrode und Dickfilmelektrode aus Kohlenstoff
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Elestrin is a registered trademark of Azur Pharma
Estrace is a registered trademark of Warner Chilcott Company, LLC
Estring is a registered trademark of Pfizer Health AB
Estrogel is a registered trademark of Ascend Therapeutics, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vagifem is a registered trademark of Novo Nordisk A/S Corp.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hirotaka Ishii et al.
The Neuroscientist : a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry, 13(4), 323-334 (2007-07-24)
It is believed that sex hormones are synthesized in the gonads and reach the brain via the blood circulation. In contrast with this view, the authors have demonstrated that sex hormones are also synthesized locally in the hippocampus and that
William Rosner et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(4), 1376-1387 (2013-03-07)
The objective of the study was to evaluate the current state of clinical assays for estradiol in the context of their applications. The participants were appointed by the Council of The Endocrine Society and charged with attaining the objective using
Mark A Tarnopolsky
Medicine and science in sports and exercise, 40(4), 648-654 (2008-03-05)
Women oxidize more lipid and less carbohydrate and protein compared with men during endurance exercise. The increase in fat oxidation is associated with higher intramyocellular lipid content and use as well as greater adipocyte lipolysis. Glucose rates of appearance and
S Safe
Vitamins and hormones, 62, 231-252 (2001-05-11)
Estrogen receptor-alpha (ER alpha) is a ligand-activated transcription factor and a member of the nuclear receptor superfamily. The classic mechanism of ER alpha action is associated with estrogen-induced formation of a nuclear ER alpha homodimer, binding to 5'-regulatory estrogen response
Angelo Di Leo et al.
Journal of the National Cancer Institute, 106(1), djt337-djt337 (2013-12-10)
At the time of the initial analysis of overall survival (OS) for the Comparison of Faslodex in Recurrent or Metastatic Breast Cancer (CONFIRM) randomized, double-blind, phase III trial, approximately 50% of patients had died. A final analysis of OS was