Estradiol, ein Sexualhormon, wird bei Frauen bestimmt, um die Aktivität der Ovarien und die allgemeinen reproduktiven Funktionen zu bewerten. Dieser stabile, markierte interne Standard ist zur Quantifizierung des Estradiolspiegels bei Frauen, Männern und Kindern mittels LC/MS in Anwendungen zur Endokrinologie, Gesundheitsprüfung bei Frauen und klinischen Chemie geeignet.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany