A Certified Spiking Solution® suitable for use as starting material in calibrators, controls, or linearity standards for mass spectrometry-based testing applications in clinical diagnostic testing or endocrinology. 16α-Hydroxyestrone is a major urinary metabolite of estrone and estradiol. This estrogen metabolite is used as an indicator for increased risk of breast cancer along with 2-Hydroxyestrone by ratio comparison of the two analyte levels.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.