Merck
C8667
Cholesterin
Sigma Grade, ≥99%
Cholesterol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholesten, 5-Cholesten-3β-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
500 MG
€ 38,70
1 G
€ 49,00
5 G
€ 84,30
25 G
€ 279,00
100 G
€ 891,00
€ 38,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sheep wool
Quality Level
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
26732228111700100P
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
biological source
sheep wool
biological source
lanolin
biological source
-
biological source
-
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Application
Standard für die Chromatographie
Cholesterin wurde für die Präparation von immunstimulierenden Komplexen verwendet, um die zellulären und humoralen Immunantworten zu verstärken.[1] Es wurde Tierfutter beigemischt, um die Auswirkungen einer cholesterinreichen Ernährungsweise zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Cholesterin ist ein Lipid, das zwischen 20 und 25 % der Strukturkomponenten in Zellmembranen ausmacht. Es bestimmt die Fluidität und Durchlässigkeit der Membran und macht sie für Wasser durchlässig, nicht aber für Ionen und Protonen. Cholesterin reguliert die Transportfunktionen und signalisiert das Vorhandensein von Proteinen auf der Plasmamembran.[2] Die Cholesterinsynthese erfolgt hauptsächlich im Dünndarm und in der Leber.[3]
Hauptbestandteil biologischer Membranen; ca. 25% des gesamten Lipids im Gehirn ist Cholesterin.
Preparation Note
Cholesterin-Monohydrat bildet in heißem Alkohol eine klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung. Es ist auch in Aceton, Dioxan, Ethylacetat, Benzol, Petrolether, Ölen, Fetten und in wässrigen Gallensalzlösungen löslich. Die Lösungen sollten vor Licht geschützt aufbewahrt werden.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeffrey Buter et al.
Nature chemical biology, 15(9), 889-899 (2019-08-21)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) is the world's most deadly pathogen. Unlike less virulent mycobacteria, Mtb produces 1-tuberculosinyladenosine (1-TbAd), an unusual terpene nucleoside of unknown function. In the present study 1-TbAd has been shown to be a naturally evolved phagolysosome disruptor. 1-TbAd
Effects of 2 or 5 consecutive exercise days on adipocyte area and lipid parameters in Wistar rats
Guerra RL et al
Lipids in Health and Disease, 6, doi: 10-doi: 10 (2007)
Anja Helgeby et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 176(6), 3697-3706 (2006-03-07)
The cholera toxin A1 (CTA1)-DD/QuilA-containing, immune-stimulating complex (ISCOM) vector is a rationally designed mucosal adjuvant that greatly potentiates humoral and cellular immune responses. It was developed to incorporate the distinctive properties of either adjuvant alone in a combination that exerted
Effects of probiotic bacteria, isoflavones and simvastatin on lipid profile and atherosclerosis in cholesterol-fed rabbits: a randomized double-blind study
Cavallini DC et al
Lipids in Health and Disease, 8, doi: 10-doi: 10 (2009)
R R Grummer et al.
Journal of animal science, 66(12), 3160-3173 (1988-12-01)
Cholesterol utilized for steroid synthesis by ovarian tissue may be derived from de novo synthesis or cellular uptake of lipoprotein cholesterol. The majority of blood cholesterol is transported by either low (LDL) or high (HDL) density lipoproteins, depending on the
Artikel
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C8667-100G04061835543601
C8667-5G04061835543632
C8667-1G04061835543618
C8667-25G04061835521746
C8667-500MG04061835543625
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. how to prepare for cell culture? thank you
    1 answer
    1. Here is the link to our Biochemical Solubility table:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/287/917/c3045inf.pdf
      For the Cell Culture Tested grade of this product, C3045, three options are provided: Serum, Tween and Ethanol.
      Note that if Serum is used as the solvent, it may already contain some Cholesterol. The "Tween" is referring to an aqueous solution of either TWEEN 20 or TWEEN 80. Also, Ethanol can be used to make a stock solution, before supplementing the culture medium; consider perhaps a 100X solution in ethanol, which would give a concentration of 1 percent ethanol in the medium.
      Helpful?
  2. What is the best temperature for storage for 5 mg/mL solutions in ethanol? Can they be stored at 4C? Thank you!
    1 answer
    1. The stability of this material in solution at 2-8°C has not been evaluated. Solutions prepared in Chloroform, in aliquots and protected from light, are stable for at least 1 year when stored at -20°C. Solutions prepared in Ethanol are expected to be similarly stable.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. Buongiorno, volevo chiedere cortesemente quale sia l'origine del prodotto
    1 answer
    1. This product is derived from sheep wool. The origin information of this product will be listed on the lot-specific Certificate of Origin. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c8667#product-documentation
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. Hi, I want to know if this is from plant or sheep wool?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section of the product page, this material is from sheep wool.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    3 out of 5 stars.
    Cholesterol
    Used as standard for TLC, worked OK, stainned less than other lipids with iodine, but that may be be normal
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help correct this issue. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Product Technical Inquiry. We look forward to hearing from you soon!