Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 299,00 |
Über diesen Artikel
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 58.0±3.0°, c = 1 in H2O
mol wt
average mol wt 38,000
aggregation number
84
impurities
≤0.25% n-octanol
CMC
23.4
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
application(s)
histology
SMILES string
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H38O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-28-19-17(27)15(25)18(12(10-22)30-19)31-20-16(26)14(24)13(23)11(9-21)29-20/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
MASIZQYHVMQQKI-OIIXUNCGSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form powder |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99.0% (TLC) |
| aggregation number 84 | aggregation number - | aggregation number 84 | aggregation number - |
| application(s) histology | application(s) - | application(s) detection | application(s) - |
| CMC 23.4 | CMC - | CMC 20-25 | CMC 0.59 mM (20-25°C) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?