Wichtige Dokumente
W510505
Undecan
≥99%
Synonym(e):
n-Undecan, Hendecan
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Fragrance grade
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
5.4 (vs air)
Dampfdruck
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−26 °C (lit.)
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
faint
SMILES String
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChIKey
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Preparation and Performance Study of n-Undecane Phase Change Cold Storage Material.: Diese Studie konzentriert sich auf die Vorbereitung und Leistung von n-Undecan als Phasenwechselmaterial für Kältespeicheranwendungen. Die Forschungsarbeit hebt die thermischen Eigenschaften und den möglichen Einsatz in Energiespeichersystemen hervor und bietet Fortschritte in den Bereichen Materialwissenschaft und Energieeffizienz (Yan et al., 2024).
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?