Merck
30570
Sigma-Aldrich
Decan
≥95%
Synonym(e):
n-Decan
Größe auswählen
1 L
€ 168,00
2.5 L
€ 367,00
€ 168,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 168,00
2.5 L
€ 367,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.28
Beilstein:
1696981
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
bp:
170.0-182.0 °C
174 °C (lit.)
€ 168,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
410 °F
Expl.-Gr.
2.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
n20/D 1.412
bp
170.0-182.0 °C
174 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−30 °C (lit.)
Dichte
0.730 g/mL at 20 °C
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Decan ist ein organisches Lösungsmittel. Die bifunktionelle Umwandlung von Decan mithilfe von Pt/ZSM-22-, Pt/ZSM-5- und Pt/USY-Katalysatoren wurde verglichen.[1] Die Struktur von einphasigen (Natriumdi-2-ethylsulfosuccinat)-/D2O-/Decan-Mikroemulsionen wurde mittels Neutronenkleinwinkelstreuung untersucht.[2]
Anwendung
Decan wurde als Lösungsmittel verwendet, um die Selbstassoziation von Cyclohexanolen zu untersuchen.[3]
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Selective conversion of decane into branched isomers: A comparison of platinum/ZSM-22, platinum/ZSM-5 and platinum/USY zeolite catalysts.
Martens JA, et al.
Applied Catalysis, 76(1), 95-116 (1991)
Self-association of cyclohexanols in inert solvents. Apparent heat capacities of cyclohexanol and substituted cyclohexanols in n-heptane and n-decane.
Trejo LM, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 87(11), 1739-1743 (1991)
Structure of Dense Sodium Di-2-Ethylsulfosuccinate/D 2 O/Decane Microemulsions.
Kotlarchyk M, et al.
Physical Review Letters, 53(9), 941-941 (1984)
Kai Sotthewes et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(11), 3662-3667 (2013-02-21)
The energetics and dynamics of the various phases of decanethiolate self-assembled monolayers on Au(111) surfaces were studied with scanning tunneling microscopy. We have observed five different phases of the decanethiolate monolayer on Au(111): four ordered phases (β, δ, χ*, and
Ilya V Pobelov et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 24(16), 164210-164210 (2012-04-03)
We describe a new setup for simultaneous measurements of force and current in conductive nanocontacts in a liquid environment with a high sampling rate and resolution. A lab-built current-to-voltage converter allows measurements of the current over seven orders of magnitude.