Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-483-7
Beilstein/REAXYS Number:
1740044
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
density
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3H,1,4-11H2,2H3
InChI key
DCTOHCCUXLBQMS-UHFFFAOYSA-N
General description
1-undecene (or α-undecene) is an organic compound, which belongs to the class of unsaturated aliphatic hydrocarbons. It is a hydrophobic molecule found in the essential oil of Farfugium japonicum and some mushroom species.[1]
Application
1-undecene is an alkene that can be used as a reactant:
- In the Pd-catalyzed aerobic oxidative amination reaction with nitrogen nucleophiles to produce useful amine analogs.
- To prepare a key intermediate in the total synthesis of (+)-deoxoprosopinine.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?