Wichtige Dokumente
142433
Phenylglyoxal Hydrat
97%
Synonym(e):
2,2-Dihydroxyacetophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
bp
142 °C/125 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-79 °C (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble 5%, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ketone
phenyl
SMILES String
[H]O[H].[H]C(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
InChIKey
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)