Fortfahren mit
8.20482
Dihydroxyacetone
for synthesis
Synonym(e):
Dihydroxyacetone, 1,3-Dihydroxidimethyl ketone, DHA, 1,3-Dihydroxidimethyl ketone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,80
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-494-5
NACRES:
NA.22
Form:
powder
€ 65,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
188 °C (decomposition,OECD Test Guideline 103)
mp
96.5 °C (Monomer)
density
1.52 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h4-5H,1-2H2
InChI key
RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biosynthesis of catalysts for glycerol oxidation: A study demonstrates the biosynthesis of Au/CuO catalysts using Syringa oblata Lindl. leaf extract for efficient selective oxidation of glycerol to 1,3-dihydroxyacetone, highlighting a sustainable approach in catalyst production (Yuan et al., 2023).
  • Photocatalytic hydrogen production: Research on biochars from olive stones as carbonaceous supports in Pt/TiO(2)-carbon photocatalysts explores their application in hydrogen production from aqueous glycerol photoreforming, offering insights into renewable energy sources and the role of dihydroxyacetone in sustainable technologies (Escamilla-Mejía et al., 2023).
Analysis Note
Appearance: white to almost white finecrystalline-freeflowing powder, eventually with granular parts.
Assay (periodatometric): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): confirms
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1204102664073PHR1430
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
-
form
solid
form
-
mp
96.5 °C (Monomer)
mp
-
mp
57-64 °C
mp
-
density
1.52 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
density
-
density
-
density
-
bp
188 °C (decomposition,OECD Test Guideline 103)
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydroxyacetone
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c