452882
Natriumborhydrid
powder, ≥98.0%
Synonym(e):
VenPure®, Natriumboranat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder
Enthält
0.45-0.70% Magnesium carbonate as anticaking agent
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤100 ppm Silica
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Zur Herstellung gesättigter Alkohole durch Reduktion konjugierter Aldehyde und Ketone.
- Zusammen mit Raney-Nickel zur Reduktion aromatischer Nitroverbindungen zu Arylaminen.
- In der Synthese von sekundären Aminen durch reduktive Aminierung von Ketonen und Aldehyden in Gegenwart eines Säurekatalysators.
- In der Synthese von δ- und γ-Lactonen durch die Reduktion von zyklischen Anhydriden.
- Zur chemoselektiven Reduktion von N-geschützten Aminosäuren und Peptiden zu den entsprechenden Alkoholen.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials