Merck
107360
Sigma-Aldrich
Brenztraubensäure
98%
Synonym(e):
α-Ketopropionsäure, 2-Oxopropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.06
Beilstein:
506211
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39021320
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-12 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Dichte
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChIKey
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Brenztraubensäure wurde verwendet, um die Kultivierung bisher nicht beschriebener Bodenbakterien als Mikrokolonien mittels Bodensubstrat-Membransystem zu untersuchen. Brenztraubensäure wurde verwendet, um eine neue Methode zur simultanen Bestimmung organischer Säuren in Rotwein und Apfelwein mittels Flüssigchromatographie zu entwickeln.
Biochem./physiol. Wirkung
Brenztraubensäure reagiert mit N-Acetylmannosamin und bildet durch Aldolkondensation Sialinsäure. Brenztraubensäure ist eine Komponente des kommerziellen Rotalgen-Polysaccharids. In den Muskeln wird (aus Glycogen gewonnene) Brenztraubensäure bei Anstrengung zu Milchsäure reduziert, die während Ruhephasen wieder oxidiert und teilweise wieder in Glycogen umgewandelt wird.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pyruvic acid, a unique component of an exocellular bacterial polysaccharide.
J H SLONEKER et al.
Nature, 194, 478-479 (1962-05-05)
Determination of organic acids in red wine and must on only one RP-LC-column directly after sample dilution and filtration.
Zheng YJ, et al.
Chromatographia, 69(11-12), 1391-1395 (2009)
Belinda C Ferrari et al.
Nature protocols, 3(8), 1261-1269 (2008-08-21)
Most bacteria are recalcitrant to traditional cultivation in the laboratory. The soil substrate membrane system provides a simulated environment for the cultivation of previously undescribed soil bacteria as microcolonies. The system uses a polycarbonate membrane as a solid support for
Emilie A Bard-Chapeau et al.
Nature genetics, 46(1), 24-32 (2013-12-10)
The most common risk factor for developing hepatocellular carcinoma (HCC) is chronic infection with hepatitis B virus (HBV). To better understand the evolutionary forces driving HCC, we performed a near-saturating transposon mutagenesis screen in a mouse HBV model of HCC.
Youbo Zhao et al.
Cell reports, 33(10), 108487-108487 (2020-12-10)
Ferroptosis is a recently discovered form of programed cell death caused by the metabolically regulated lipid peroxidation and holds promise for cancer treatment, but its regulatory mechanisms remain elusive. In this study, we observe that lactate-rich liver cancer cells exhibit
Protokolle
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.