Fortfahren mit
19710
L-2-Phosphoglycerinsäure Dinatriumsalz Hydrat
≥80% (CE)
Synonym(e):
L-Glycerat-2-phosphat Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5Na2O7P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.02 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥80% (CE)
form
solid
impurities
≤0.2% P(i), ≤35% water
color
white to faintly brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC[C@H](OP(O)([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H7O7P.2Na.H2O/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-;;;/m0.../s1
InChI key
VQNAIZNPWBGZNQ-SQGDDOFFSA-L
Biochem/physiol Actions
Opposite enantiomer to the standard configuration found in glycolysis/gluconeogenesis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
79470P887751738
assay
≥80% (CE)
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white to faintly brown
color
-
color
white
color
white
impurities
≤0.2% P(i), ≤35% water
impurities
≤1% Pi, ≤35% water
impurities
<14% water (NMR)
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)