Fortfahren mit
A9731
Albumin human
Cellastim S, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
Albumin human
Synonym(e):
Cellastim S, rHSA, rHSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 435,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.020,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2936H4624N786O889S41
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥96% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1 EU/mg protein
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in rice
assay
≥96% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer ~67 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg protein
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
Application
Diese rekombinante Variante wird in der Pharmaforschung zur Verwendung in Absorption, Distribution, Metabolismus und Elimination (ADME), in der Zellkultur, in der Arzneimittelabgabeforschung und in der Kryokonservierung von Zellen empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Albumine sind lösliche, monomere Proteine, die ??in den Körperflüssigkeiten und Geweben von Tieren und in einigen Pflanzensamen vorkommen. Serumalbumin wirkt als Trägerprotein für Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. Serumalbumine sind auch bei der Regulierung des kolloidosmotischen Drucks von Blut von entscheidender Bedeutung.
Features and Benefits
Cellastim ist ein gut definiertes rekombinantes Humanalbumin (rHA) ohne tierische Bestandteile. Cellastim wurde für Zellkulturanwendungen entwickelt und ist ein leistungsstarker Medienzusatz, der die Leistung von Humanplasmaalbumin, Rinderserumalbumin und rekombinantem Humanalbumin aus anderen Quellen übertrifft. Im Gegensatz zu der variablen Leistung von Hydrolysaten und Extrakten liefert Cellastim eine konsistente Leistung. Cellastim eignet sich besonders gut für die Verwendung in Zellkulturmedien für Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO), Hybridom, VERO, Stammzellen und Primärzellen.
Vorteile
  • Eliminiert aus Tieren gewonnene Zusätze
  • Sicher und regulierungsfreundlich
  • Erwiesene Verbesserung des Stammzellwachstums in embryonalen, mesenchymalen, neuralen, Herz-, Leber-, Nieren-, Keratinozyten- und Fibroblasten-Stammzelllinien
  • Erhält den undifferenzierten Zustand von Stammzellen
  • Eliminiert die Beschichtung von Kulturplatten für adhärente Zelllinien
  • Bietet ein gut definiertes und konsistentes Medium für Stammzellen
Analysis Note
Mittels SDS-PAGE getestet
Other Notes
1). Patentrechte
EP2230311
U.S. Patentnummer 10,618,951
U.S. Patentnummer 10,981,974
U.S. Patentnummer 11,492,3892.
2). Eingetragene Markenrechte
U.S. Reg. 5,696,531
Internationale Reg. 1,456,207
Finden Sie weiterführende Informationen unter human serum albumin.
Um weitere Informationen über Cellastim zu erhalten, laden Sie die Cellastim Broschüre, das Cellastim CHO Poster und das Cellastim Hybridom-Poster herunter.
Legal Information
rHSA manufactured in the USA by InVitria US Pat 10618951, 10981974, and 11492389.
Cellastim is a trademark of InVitria
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9511A5843Y0001913
assay
≥96% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is this obtained from cultures supplemented with media containing any form of steroids or animal derived components? Does it contain any form of sterioids as part of the impurities?
    1 answer
    1. This recombinant Albumin is extracted and purified from the seeds of Oryza sativa (rice) and not produced by culture methods. The material is considered animal component-free. The product is not tested for any residual steroid hormones native to this plant species.
      Helpful?
  2. "Does this HSA product contain free thiol at Cys34 (i.e., mercaptalbumin form)?"
    1 answer
    1. Unfortunately, we do not separately verify the free thiol % for this product. Therefore, we are unable to provide any information. We apologize for not being able to assist you.
      Helpful?
  3. Hello, does this construct include any affinity tags? Does it contain glycosylation?
    1 answer
    1. A9731 is free from affinity tags and it is glysylated. We have no information on glycosylations sites.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews