Merck
661333
Sigma-Aldrich
4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyd
96%
Synonym(e):
4,4′-Diformyldiphenyl-ether, 4,4′-Oxy-bis(benzaldehyd), 4,4′-Oxydibenzaldehyd, Bis-(4-formylphenyl)-ether
About This Item
Lineare Formel:
O(C6H4CHO)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-67 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)C([H])=O)cc1
InChI
1S/C14H10O3/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)17-14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-10H
InChIKey
GXZZHLULZRMUQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)