163295
Diphenylsulfon-4,4′-dicarbonsäure
97%
Synonym(e):
4,4′-Sulfonyldibenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChIKey
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable