Fortfahren mit
D8821
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 60,000-76,000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 342,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 598,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.880,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]20/D 190 to 201 °, c = 2% (w/v) in water
mol wt
average mol wt 60,000-76,000
color
white to off-white
mp
483  °C ((901 °F ))
solubility
water: 100 mg/mL at 25 °C, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextran ist ein extrazelluläres bakterielles Polymer von D-Glucopyranose. Es besteht aus einer α-(1→6)-Bindung in der Hauptkette und einer variablen Anzahl von α-(1→2)-, α-(1→3)-, α-(1→4)-verzweigten Bindungen. Dextran aus L. mesenteroides B512F umfasst 95 % α-(1→6)-Bindungen und 5 % α-(1→3)-Zweigbindungen. Unlösliches Dextran aus L. mesenteroides 1299 umfasst 63 % α-(1→6)-, 27 % α-(1→2)- und 8 % α-(1→3)-Bindungen.
Application
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides wird wie folgt verwendet:
  • bei der Resuspension von Rückständen und in Hanks′ ausgeglichene Salzlösung (HBSS) zum Isolieren von vaskulären Zellkernen aus gefrorenem Post-Mortem-Hirngewebe
  • zum Herstellen von Dextranlösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung und zur Erhaltung der Corneahydrierung und Wiederherstellung der Corneadicke zu physiologischen Werten in menschlichen Augen
  • als Polymerlösung zur Bildung von wässrigen Zweiphasensystemen (ATPS) in situ durch eine Lysozym-PEGylierungsreaktion
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Biochem/physiol Actions
Dextran ist im Handel als Arzneimittel erhältlich, insbesondere als Plasmavolumenexpander. Dieses bakterielle Polysaccharid hat verschiedene Anwendungen, z. B. als Adjuvans, Emulgator, Trägerstoff und Stabilisator in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Dextran wird in der Lebensmittelindustrie als Verdickungsmittel für Marmelade und Eiscreme eingesetzt. Es verhindert die Kristallisation von Zucker und hält Feuchtigkeit. Dies unterstützt den Erhalt des Geschmacks und Aussehens verschiedener Lebensmittel.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1662D5376D4626
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
solubility
water: 100 mg/mL at 25 °C, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)