Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mol wt
~_1.65 kDa
color
white
mp
200 °C
solubility
DMSO: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)CC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)[C@H](O)C)CCC(=O)O)C
InChI
1S/C73H118N16O27/c1-11-37(8)59(88-66(108)45(23-27-56(101)102)79-63(105)43(21-25-54(97)98)81-72(114)60(39(10)91)89-62(104)41(75)19-15-16-28-74)71(113)85-49(33-90)68(110)80-44(22-26-55(99)100)65(107)87-58(36(6)7)70(112)83-47(31-51(76)93)67(109)82-46(29-34(2
InChI key
CQTBDEGWLSDJEP-JMAXQNTPSA-N
General description
Application
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?