Merck
480525
Sigma-Aldrich
Lithiumazid -Lösung
20 wt. % in H2O
Synonym(e):
Lthium triazide
About This Item
Lineare Formel:
LiN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
48.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
20 wt. % in H2O
Dichte
1.088 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/Li.N3/c;1-3-2/q+1;-1
InChIKey
GUWHRJQTTVADPB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lithium azide can be used as:
  • A precursor in the synthesis of lithium pentazolate.
  • As an electrolyte additive for Li-S batteries to enhance their cyclability and interfacial stability.
  • As porogen reagent and nitrogen source in the preparation of nitrogen-doped porous carbon nanofibers.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.