Merck
8.22335
Natriumazid
for synthesis
Synonym(e):
Natriumazid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
N3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.01
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
247-852-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
potency
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
mp
275 °C (decomposition)
solubility
408 g/L
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[N+](=[N-])=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthese von Chinazolinderivaten: Eine kupferkatalysierte Mehrkomponenten-Dominoreaktion von Natriumazid wird zur Synthese von Chinazolinderivaten verwendet, was für die pharmazeutische Chemie relevant ist (C Xu, FC Jia, ZW Zhou…, The Journal of Organic Chemistry, 2016). Studie aufrufen.
Analysis Note
Assay (cerimetrisch): ≥ 99,0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumazid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Brain
supp_hazards
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials