Wichtige Dokumente
363006
Ammonium-15N-acetat
98 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO215NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of the American Chemical Society, 107, 3706-3706 (1985)