Fortfahren mit
335134
Kaliumnitrat-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes Kaliumnitrit, 15N-markiertes KNO3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,30
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.10
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352102
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
white powder
€ 40,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
white powder
mp
334 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
General description
Kaliumnitrat-15N ist eine anorganische Verbindung, die mit 15N-Isotopen angereichert ist.
Application
Markiertes Kaliumnitrat wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
• Zur Untersuchung der Stickstoffdünger-Aufnahme von Pflanzen und des Rückhalts von Stickstoffdünger in der organischen Bodensubstanz
• Als interner Standard für die Quantifizierung von Nitrat in biologischen Proben, meist von menschlicher oder tierischer Herkunft
• Messung der Proteinabundanz in Arabidopsis
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
348481490547486124
description
98 atom % 15N
description
10 atom % 15N
description
60 atom % 15N
description
5 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
10 atom % 15N
isotopic purity
60 atom % 15N
isotopic purity
5 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
white powder
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C (lit.)
mp
334 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumnitrat-15N
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)