Merck
917281
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N-chlorid
≥99.9 atom % 15N, ≥99% (CP)
Synonym(e):
15N-markiertes Ammoniumchlorid
Größe auswählen
10 G
€ 751,00
€ 751,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 751,00
About This Item
Lineare Formel:
15NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.12
€ 751,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥99.9 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
crystals
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)