Merck
297046
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Markierte Glucose, Dextrose-1-13C
Größe auswählen
250 MG
€ 194,00
1 G
€ 371,00
10 G
€ 1.470,00
€ 194,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragenWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 194,00
1 G
€ 371,00
10 G
€ 1.470,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
Beilstein:
2263682
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 194,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragenWeitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-USBRANDWSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
D-Glukose-1-13C kann wie folgt verwendet werden:
  • Um den primären Reaktionsmechanismus der Pyrolyse von Glukose vorherzusagen.[1]
  • Um den Spaltungsmechanismus der C−C-Bindung bei der Umwandlung von markierter Glukose zu Alkandiolen mittels Ni−MgO−ZnO-Katalysator zu untersuchen.[2]
  • Bei der Bestimmung der Tracer-Anreicherung in Blutplasma mittels hochauflösender Massenspektrometrie.[3]
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of the Isotopic Enrichment of 13C-and 2H-Labeled Tracers of Glucose Using High-Resolution Mass Spectrometry: Application to Dual-and Triple-Tracer Studies.
Trotzmuller M, et al.
Analytical Chemistry, 89(22), 12252-12260 (2017)
Evaluation of primary reaction pathways in thin-film pyrolysis of glucose using 13C labeling and real-time monitoring.
Hutchinson CP and Lee YJ
ACS sustainable chemistry & engineering, 5(10), 8796-8803 (2017)
Ingjye Jiang et al.
Nucleic acids research, 39(20), 8992-9008 (2011-07-21)
Iron-inducible transcription of the ap65-1 gene in Trichomonas vaginalis involves at least three Myb-like transcriptional factors (tvMyb1, tvMyb2 and tvMyb3) that differentially bind to two closely spaced promoter sites, MRE-1/MRE-2r and MRE-2f. Here, we defined a fragment of tvMyb2 comprising
Catalytic conversion of glucose into alkanediols over nickel-based catalysts: a mechanism study.
Tan Z, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(67), 62747-62753 (2016)
M Fleur Sernee et al.
Cell host & microbe, 26(3), 385-399 (2019-09-13)
Parasitic protists belonging to the genus Leishmania synthesize the non-canonical carbohydrate reserve, mannogen, which is composed of β-1,2-mannan oligosaccharides. Here, we identify a class of dual-activity mannosyltransferase/phosphorylases (MTPs) that catalyze both the sugar nucleotide-dependent biosynthesis and phosphorolytic turnover of mannogen. Structural
Artikel
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.