Fortfahren mit
32950
4,4′-Diaminodiphenylmethan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
4,4′-Methylendianilin, MDA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 25,70
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-974-4
Beilstein/REAXYS Number:
474706
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
€ 25,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
mp
88-92 °C
solubility
water: soluble
SMILES string
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
InChI key
YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
4,4′-diaminodiphenylmethane acts as a bidentate-bridging ligand, forming hydrogen bonds with its amine hydrogen atoms, and also participates in several non-covalent interactions.
Application
4,4′-Diaminodiphenylmethane was employed:
  • as dummy template for bisphenols imprinting
  • in the synthesis of amino modified multi-walled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane
  • as curing agent to study the kinetics of formation of epoxy resin composites
  • in rubber industry as an epoxyresin hardener
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3164050636117323
description
≥97.0% (GC)
description
analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
85%
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
85%
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
88-92 °C
mp
88-92 °C
mp
-
mp
102-107 °C (lit.)
Gene Information
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Diaminodiphenylmethan
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Liver, Liver,eye - retina
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
429.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
221 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
101-77-9
CAS No.
101-77-9
CAS No.
101-77-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf