Merck
158429
Sigma-Aldrich
Diiodomethan
ReagentPlus®, 99%, contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Methylenjodid
Größe auswählen
25 G
€ 52,50
100 G
€ 97,10
500 G
€ 290,00
€ 52,50
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 52,50
100 G
€ 97,10
500 G
€ 290,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.84
Beilstein:
1696892
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 52,50
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
9.25 (vs air)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
bp
67-69 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-8 °C (lit.)
Dichte
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diiodmethan ist ein Lösungsmittel, das als Donor der Halogenverbindung für metallgebundene Halogenide verwendet wird.[1]
Diiodmethan (CH2I2) ist ein Iod, das eine organische Verbindung enthält. Seine durch 310 nm Licht initiierte Zersetzung in Acetonitril wurde untersucht.[2] Femtosekunden-Pumpsonden-Spektroskopie- und Ab-initio-Molekulardynamik-Simulationsstudien der Fotozersetzung von CH2I2 lassen auf die Bildung des Isomers von Diiodmethan (CH2I-I) als heißes Fotoprodukt schließen.[2][3] In der Atmosphäre wird Diiodmethan in Gegenwart von Ozon zu Iodoxid (IO) photolysiert, was zur Bildung von Aerosolen führt. Über sein Vakuum-Ultraviolett(VUV)-Photoabsorptionsspektrum wurde bereits berichtet.[4]
Anwendung
Diiodmethan kann als Sondenlösungsmittel bei der Kontaktwinkelmessung zur Analyse der Hydrophilie von Polymeroberflächen verwendet werden.[5]
Diiodmethan wird als Sondenflüssigkeit zur Auswertung der polaren und dispersiven Komponenten der Oberflächenenergie der mit Katecholamin beschichteten Faseroberflächen verwendet.[6] Es kann zur Herstellung von Cyclopropylketonen, Estern und Amiden eingesetzt werden.[7]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Michael Odelius et al.
The Journal of chemical physics, 121(5), 2208-2214 (2004-07-21)
Photodissociation of diiodomethane (CH2I2) in acetonitrile solution has been studied with ab initio molecular dynamics simulations, which show how the iso-diiodomethane photoproduct (CH2I-I) can be formed. The first excited state, described by the "restricted open-shell Kohn-Sham" density functional method, is
Solvent-and catalysts-free immobilization of tannic acid and polyvinylpyrrolidone onto PMMA surface by DBD plasma.
Klebert S, et al.
Plasma Processes and Polymers (2017)
Anuvab Mandal et al.
The Journal of chemical physics, 140(19), 194312-194312 (2014-05-24)
The electronic absorption spectrum of diiodomethane in the 30,000-95,000 cm(-1) region is investigated using synchrotron radiation; the spectrum in the 50,000-66,500 cm(-1) region is reported for the first time. The absorption bands in the 30,000-50,000 cm(-1) region are attributed to
Nowsheen Goonoo et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 76, 13-24 (2017-05-10)
In this paper, the biomineralization potential and cellular response of novel blend films of the anionic sulfated polysaccharides kappa-carrageenan (KCG) and fucoidan (FUC) derived from seaweeds with semi-crystalline polyhydroxybutyrate (PHB) and polyhydroxybutyrate-co-valerate (PHBV), respectively, were analyzed. The incorporation of KCG
Diiodomethane as a halogen bond donor toward metal-bound halides
Alexander N S et al.
CrystEngComm, 19, 2517-2525 (2017)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the shelf life of this material with the copper stabilizer?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.