Merck
D41686
Sigma-Aldrich
Dibrommethan
99%
Synonym(e):
Methylenbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.83
Beilstein:
969143
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
6.05 (vs air)
Dampfdruck
34.9 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−52 °C (lit.)
Dichte
2.477 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Dibrommethan kann für die Cyclopropanierung von Alkenen mittels Simmons-Smith-Reaktion verwendet werden. Darüber hinaus kann es bei einer neuartigen Methode zur Präparation von Reaktionszwischenprodukten wie α-substituierten Acroleinen, α-Methylestern, α-Ketoestern, α-Methylen-Lactonen, α-Methylen-Laktamen und α-Keto-Lactonen eingesetzt werden.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: microwave-accelerated ?-methylenation of ketones with dibromomethane and diethylamine.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 59(9), 1509-1520 (2003)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: total synthesis of (?)-and (?)-methylenolactocin.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 61(10), 2713-2723 (2005)
Cyclopropanations of alkenes using dibromomethane.
Friedrich E
The Journal of Organic Chemistry, 50(23), 4640-4642 (1985)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: a versatile methodology to prepare the cyclic and acyclic ?-methylene or ?-keto acid derivatives from the corresponding terminal alkenes.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 60(22), 4837-4860 (2004)
Cyclopropanes from an Easily Prepared, Highly Active Zinc?Copper Couple, Dibromomethane, and Olefins.
LeGoff E
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 2048-2050 (1964)