Fortfahren mit
8.18702
Bromoform
(stabilized with ethanol) for synthesis
Synonym(e):
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 613,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.73
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-854-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
7.5 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
potency
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
149.5 °C/1013 mbar
mp
9.2 °C
solubility
3.2 g/L
density
2.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area %): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
24103213294236972
Bromoform amylene stabilized, analytical standard
Supelco
36972
Bromoform
description
(stabilized with ethanol) for synthesis
description
contains 60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer, 99%
description
contains 1-3% ethanol as stabilizer, 96%
description
amylene stabilized, analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
96%
assay
-
solubility
3.2 g/L
solubility
water: soluble 800 part(lit.), acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), oil: miscible(lit.), petroleum ether: miscible(lit.)
solubility
water: soluble 800 part, acetone: miscible, alcohol: miscible, benzene: miscible, chloroform: miscible, diethyl ether: miscible, oil: miscible, petroleum ether: miscible
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
9.2 °C
mp
5-8 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
density
2.89 g/cm3 at 20 °C
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
149.5 °C/1013 mbar
bp
146-150 °C (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoform
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
106.3 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
41.3 °C - closed cup - (own results)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-25-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)