Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
EPA 601, suitable for EPA 601
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 5000 μg/mL in methanol | description contains 1-3% ethanol as stabilizer, 96% | description contains 60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer, 99% | description amylene stabilized, analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) environmental |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| format single component solution | format - | format - | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade - | grade - | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?