Wichtige Dokumente
104043
N-Phenyl-1-naphthylamin
reagent grade, 98%
Synonym(e):
1-(N-Phenylamino)-naphthalin, N-(1-Naphthyl)-anilin, NPN
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
226 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
λmax
252 nm
SMILES String
N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
InChIKey
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)