Unfortunately, this product is not tested for heavy metals. Currently, there is no product option available that included heavy metal testing.
Wichtige Dokumente
121649
2-Desoxy-D-ribose
97% (GC)
Synonym(e):
2-Deoxy-D-erythro-pentose, 2-Deoxy-D-arabinose, Thyminose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97% (GC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D −59°, c = 1 in H2O
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
89-90 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
InChIKey
ASJSAQIRZKANQN-CRCLSJGQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Are there any traces of heavy metals? If so, at what ppm?