Fortfahren mit
75617
2-Desoxy-L-Ribose
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
2-Deoxy-L-erythro-pentose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 54.0±2.0°, 24 hr, c = 1 in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=CC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m1/s1
InChI key
ASJSAQIRZKANQN-UHNVWZDZSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of enzymes and valuable building block for synthesis
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)