Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-059-4
Beilstein/REAXYS Number:
1723081
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
microbial (fermentation)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -21.0 to -19.5 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10 ppm Heavy metals (lead)
color
white
mp
88-92 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Biochem/physiol Actions
Ribose is an aldopentose monosaccharide that is phosphorylated into D-ribose 5-phosphate by ribokinase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Ribose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?