Fortfahren mit
798258
D-Ribose-13C5
99 atom % 13C, 99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C5H10O5
Molekulargewicht:
155.09
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99%
Mass shift:
M+5
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99%
form
solid
mass shift
M+5
SMILES string
O[13C@H]1[13C@@H](O)[13CH](O)O[13CH2][13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-UWNVARNQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
655708757926722774
description
99 atom % 13C, 99%
description
99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99%
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
95% (CP)
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)