Wichtige Dokumente
108030
3-Chlor-2-methyl-1-propen
technical grade, 90%
Synonym(e):
β-Methallylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Dampfdichte
3.12 (vs air)
Dampfdruck
102 mmHg ( 20 °C)
Assay
90%
Selbstzündungstemp.
899 °F
Enthält
~600 ppm BHT as stabilizer
Expl.-Gr.
9.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
Dichte
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChIKey
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?