Fortfahren mit
236306
Allylchlorid
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
3-Chlor-1-propen, Chlorallylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,70
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-457-6
Beilstein/REAXYS Number:
635704
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 31,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
20.58 psi ( 55 °C), 5.71 psi ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
11.2 %
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), petroleum ether: miscible(lit.), water: slightly soluble(lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI key
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Kinetcis of epoxidation of allyl chloride with hydrogen peroxide has been reported.
Application
Allyl chloride has been employed:
  • as precursor for generation of allyl radicals by laser flash photolysis at 193nm
  • in the synthesis of α,ω-difunctional chemical intermediates via the cross-metathesis reactions
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481378A30702238325
description
ReagentPlus®, 99%
description
-
description
reagent grade, 98%
description
98%
assay
99%
assay
98.0% (returnable containers)
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
chloroform: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), water: slightly soluble(lit.), petroleum ether: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
water: insoluble (practically)(lit.), chloroform: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.554 (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allylchlorid
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-25.6 °F
Flammpunkt (°C)
-32 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)