Fortfahren mit
281972
3-Chlor-2-methyl-1-propen
contains ~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer, 98%
Synonym(e):
β-Methallylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
€ 76,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
€ 167,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39050134
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-251-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
878160
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 76,50
Listenpreis€ 102,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.12 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
102 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
899 °F
contains
~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer
expl. lim.
9.3 %
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI key
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Chloro-2-methyl-1-propene is also known as 2-methallyl chloride, methyl allyl chloride and isobutenyl chloride.
Application
3-Chloro-2-methyl-1-propene is a widely used insecticide and a chemical intermediate. It has been used as reactant in the synthesis of cyclobutanone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
108030C31104363901
description
contains ~250 ppm Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate) as stabilizer, 98%
description
technical grade, 90%
description
99%
description
technical grade, 90%
assay
98%
assay
90%
assay
99%
assay
90%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
71-72 °C (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
bp
138 °C (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chlor-2-methyl-1-propen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
flash_point_c
-10 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
563-47-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)