Fortfahren mit
C81217
3-Brom-1-phenyl-1-propen
97%
Synonym(e):
3-Phenyl-allylbromid, Cinnamylbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,00
€ 33,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-511-5
Beilstein/REAXYS Number:
605833
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 33,00
Listenpreis€ 44,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.621 (lit.)
bp
103 °C/22 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Br/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
InChI key
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
669482345830139718
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.621 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
-
bp
103 °C/22 mmHg (lit.)
bp
-
bp
94-95 °C (lit.)
bp
-
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.339 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
powder
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)