Fortfahren mit
28115
Crotylchlorid
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
Synonym(e):
cis,trans-1-Chlor-2-buten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-739-5
Beilstein/REAXYS Number:
605304
MDL number:
Assay:
~70% (GC)
Form:
liquid
€ 210,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
technical
assay
~70% (GC)
form
liquid
impurities
~30% 3-chloro-1-butene
refractive index
n20/D 1.430
bp
85-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 14 g/L at 20 °C
density
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
SMILES string
C\C=C\CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
General description
Crotyl chloride reacts with trichlorosilane in the presence of tertiary amine and copper salts to give the corresponding allyltrichlorosilanes.
Application
Crotyl chloride has been used:
  • to investihgate the kinetics of the reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K, to probe structure-reactivity relationships
  • in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27980236306143995
description
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
description
ratio of cis- and trans-isomers (~1:20), ≥99.5% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
98%
assay
~70% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
98%
solubility
water: soluble 14 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
petroleum ether: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), water: slightly soluble(lit.)
solubility
ethylene glycol: miscible, diethyl ether: miscible, benzene: miscible, ethanol: miscible, ethyl acetate: miscible, chloroform: miscible, water: insoluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.430
refractive index
n20/D 1.437
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)