Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-516-5
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
impurities
4% 3-chloro-1-butene
refractive index
n
bp
84-85 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
General description
Crotyl chloride reacts with trichlorosilane in the presence of tertiary amine and copper salt to give the corresponding allyltrichlorosilane.
Application
Crotyl chloride was used in kinetics measurements of reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K. (E)Crotyl chloride was also used in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F
Flammpunkt (°C)
-5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?