Fortfahren mit
C86405
Crotylbromid
technical grade, 85% (mixture of cis & trans)
Synonym(e):
cis,trans-1-Brom-2-buten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1361394
Assay:
85% (mixture of cis & trans)
Form:
liquid
€ 59,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85% (mixture of cis & trans)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
97-99 °C (lit.)
density
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
Application
Crotyl bromide is a general organic reagent that can be used in the total synthesis of biologically important natural products and their derivatives such as (+)-artemisinin, plakortone E and (−)-horsfiline.
It can also be used to prepare analogs of deoxycyclitols, pentopyranoses, 6-deoxyhexoses, hexoses and pseudo-indoxyl derivatives.
Other Notes
remainder 3-bromo-1-butene
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
28115254584657484
description
technical grade, 85% (mixture of cis & trans)
description
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
description
95%
description
96%
assay
85% (mixture of cis & trans)
assay
~70% (GC)
assay
95%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
refractive index
n20/D 1.430
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
97-99 °C (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
bp
84 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)