Documentos clave
WMEQ0RKT
Milli-Q
Kit de montaje mural Milli-Q® EQ
Wall mounting kit for the Q-POD® of Milli-Q® EQ series water purification systems.
Sinónimos:
Kit de montaje mural Milli-Q® EQ para POD
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Descripción general
El kit de montaje mural es un accesorio para el sistema de purificación de agua que incluye todos los componentes necesarios para una instalación adecuada del dispensador Q-POD® de los sistemas de purificación de agua de la gama Milli-Q® EQ 7000/08/16. El dispensador puede montarse en la pared a una distancia de hasta 3 m del sistema, dejando espacio libre en el laboratorio.
Este kit optimiza la flexibilidad de instalación del sistema. Si su laboratorio cambia, la configuración del sistema puede adaptarse a su laboratorio.
Características y beneficios
  • Libera espacio en el laboratorio.
  • Facilidad de instalación.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany