Merck
首頁應用蛋白質生物學蛋白質濃度與緩衝液交換
蛋白質濃度與緩衝液交換
使用多孔膜過濾器進行蛋白質濃縮。多餘的液體流過膜,而大分子蛋白質則被截留。
蛋白濃縮和緩衝液交換常用於蛋白質和抗體純化、生物處理和蛋白組分析工作流程中。蛋白質、酵素、抗體和病毒等大分子溶液的樣品製備過程中,通常會在緩衝液中產生大量與下游製程或檢測不相容的稀釋蛋白質和其他生物大分子。在樣品萃取後,稀釋的蛋白質通常需要在分析或使用前進行濃縮和澄清。
功能分類
一個 Amicon 裝置,內含四支裝有液體的透明管,連接至實驗室環境中的中央裝置。
Amicon® 裝置
離心式和加壓式超濾裝置,用於生物和環境樣本的蛋白質濃縮、脫鹽、緩衝液交換、分離和重滲濾,為下游應用做準備。
選購產品
淺藍色生物緩衝溶液,用移液管裝在燒杯中。
生物緩衝區
瞭解各種配方和包裝形式的高純度生物緩衝液,為您的生物製程工作流程應用獲得卓越的溶液穩定性和 pH 控制。
選購產品
一個裝有水的燒杯,裡面有一個藍色的平台,平台上有幾支浸在水中的紅色尖端試管。
實驗室透析與析濾設備
用於緩衝液交換的透析器、離心式超濾裝置和攪拌池......
選購產品
用於蛋白質濃縮的 Amicon® 離心過濾裝置
實驗室集中裝置
用於高回收蛋白質濃度的離心和加壓超濾裝置...
選購產品
蛋白質濃縮
蛋白質濃縮有幾種方法,包括使用多孔膜過濾器過濾、在高滲透溶液中透析,以及沉澱/鹽析。超濾提供了一種方便的方法,利用半透膜在壓力或離心力下濃縮蛋白質,將蛋白質的變性、失活和降解降至最低。使用此技術,多餘的液體可通過過濾器,而目標蛋白質則被保留下來,藉由減少樣品體積增加蛋白質濃度。
蛋白質濃縮
在蛋白質濃縮過程中,生物樣品中特定群組或類型的蛋白質會被濃縮,以便進一步分析。蛋白質富集方法可用於分離低豐度蛋白質並降低樣本的複雜性。富集可分離並濃縮目標蛋白質,以改善下游蛋白組分析。
緩衝液交換和脫鹽
富集的蛋白質通常需要轉移到合適的緩衝液中進行進一步分析。緩衝液交換、脫鹽和去洗劑的方法包括:
  • 透析:根據鹽分、洗滌劑、溶劑等小滲透分子和其他雜質通過膜的能力來去除它們。
  • 柱層析:使用凝膠過濾柱去除鹽分,該柱依靠尺寸排除進行分離。
  • 過濾:在壓力或離心力作用下,使用多孔超濾膜,根據分子大小去除鹽分、清潔劑和其他雜質。
文件搜尋
尋找更多特定資訊?
瀏覽我們的文件搜尋,以取得資料表、證書和技術文件。
尋找文件
      登入以繼續
      若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
      還沒有帳戶?
      為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。